主要文件
818762
TSKgel® SuperSW (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, diol phase
别名:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
TSKgel® SW Series Gel Filtration Chromatography Guard Columns, phase diol, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 18762
參數
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
3.5 cm × 4.6 mm
基質
silica particle platform
基質活性組
diol phase
粒徑
4 μm
孔徑
250 Å
工作pH值
2.5-7.5
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TSK-GEL 保护柱是 Stand-Alone 型的,无需单独的保护柱柱套。
Guard Column for 4.6mmID TSKgel SuperSW2000 & SuperSW3000 columns
外觀
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)