主要文件
818404
TSKgel® G1000HXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
别名:
TSKgel® Multipore HXL-M guard column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 5 μm particle size
材料
stainless steel
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 18404
參數
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
4 cm × 6 mm
基質
polymeric particle platform
基質活性組
polystyrene-divinylbenzene phase
粒徑
5 μm
孔徑
mixed
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Guard Column for TSKgel MultiporeHxl-M column, 5μm
外觀
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)