产品名称
TSK-GEL® 反相 HPLC 色谱柱, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L1
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh Super-ODS, 18197
標籤範圍
8% Carbon, endcapped
參數
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4.0 mL/min flow rate
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
基質
silica particle platform
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
2.3 μm
孔徑
140 Å pore diameter
工作pH值
2.0-7.5
分離技術
reversed phase