主要文件
817385
TSKgel® ODS-80Ts (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, C18 (octadecyl) phase
别名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
eCl@ss:
32110501
長度 × 內徑:
7.5 cm × 21.5 mm
表面積:
425 m2/g
粒徑:
10 μm
基質活性組:
C18 (octadecyl) phase
孔徑:
80 Å
基質:
silica particle platform
产品名称
TSKgel® ODS-80Ts Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L1
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh ODS-80Ts, 17385
標籤範圍
15% Carbon, monolayer, endcapped
參數
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 21.5 mm
表面積
425 m2/g
基質
silica particle platform
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
10 μm
孔徑
80 Å
工作pH值
2.0-7.5
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Guard Column for 21.5mmID TSKgel ODS-80Ts columns
外觀
Shipped in 70% methanol - 30% water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)