产品名称
TSK-GEL® 体积排阻(PW 类型)HPLC 保护柱, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 08034
參數
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
4 cm × 6 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
13 μm
孔徑
125 Å
工作pH值
2-12
分離技術
size exclusion (SEC)