主要文件
807644
TSKgel® SP-SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
别名:
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
TSK-GEL® 阳离子交换 HPLC 凝胶保护柱套装, phase sulfonic acid, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 5 μm particle size
材料
PEEK
agency
suitable for USP L52
suitable for USP L9
產品線
TSKgel®
特點
counter ion Na+
製造商/商標名
Tosoh SP-2SW, 07644
參數
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2.5 cm × 6 mm
基質
silica particle platform
基質活性組
sulfonic acid phase
粒徑
5 μm
孔徑
125 Å
工作pH值
2.0-7.5
分離技術
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16"" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.01"" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16"" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
  • Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16""
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16"" OD x 0.02"" ID
外觀
Shipped in methanol.
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)