主要文件
807467
TOYOPEARL® HW-65S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 250 mL, 20-40 μm
别名:
TOYOPEARL® HW-65S
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161501
描述
HW-65S
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
包裝
bottle of 250 mL
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
hydroxylated methacrylic polymer phase
粒徑
20-40 μm
孔徑
10,000-1,000,000 Da MW range
工作pH值
2-13
分離技術
size exclusion (SEC)
一般說明
Toyopearl HW-65 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 40,000-5,000,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-650" designated products.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)