主要文件
802374
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 5 ea
别名:
Tubing, SS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
产品名称
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 10 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 5 ea
材料
stainless steel
產品線
TSKgel®
包裝
pkg of 5 ea
製造商/商標名
Tosoh 02374
技術
LPLC: suitable
長度 × 外徑 × 內徑
10 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)