Merck
77655
Supelco
4-氯间苯二酚
analytical standard
别名:
1,3-二羟基-4-氯苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(OH)2
CAS号:
分子量:
144.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
147 °C/18 mmHg (lit.)
mp
106-108 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
InChI 密鑰
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
248.0 °F - closed cup
閃點(°C)
120 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)