主要文件
713-1204
HPLC Analysis of Trypsin on TSKgel® Butyl-NPR
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: TSKgel Butyl-NPR, 3.5 cm × 4.6 mm I.D., 2.5 μm particles (814947)
mobile phase: 2 M to 0 M ammonium sulfate in 20 mM Tris-HCI buffer, pH 7.5 in 10 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: commercial trypsin sample
適合性
application for HPLC
應用
life science and biopharma
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)