Merck
69382
Supelco
1,3,5-三(2-羟乙基)异氰尿酸酯
analytical standard
别名:
1,3,5-三(2-羟乙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1H,3H,5H)-三酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15N3O6
CAS号:
分子量:
261.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
136-140 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
InChI 密鑰
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
465.8 °F - open cup
閃點(°C)
241 °C - open cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)