Merck
69135
Supelco
富马酸二异丁酯
analytical standard
别名:
Fumaric acid diisobutyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
228.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
InChI 密鑰
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)