Merck
68983
Supelco
2-(2-乙基己氧基)乙醇
analytical standard
别名:
乙二醇单-2-乙基己基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
174.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)