product name
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 500 μm
材料
stainless steel hardware
品質等級
agency
suitable for USP L1
描述
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
產品線
BIOshell
BIOshell
特點
endcapped: no
分析物化學類別
peptides
peptides
製造商/商標名
BIOshell
BIOshell
包裝
1 ea of
標籤範圍
4.6% carbon loading
參數
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 500 μm
表面積
90 m2/g
表面覆盖率
2.2 μmol/m2
基質
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
粒徑
2.7 μm
2.7 μm
孔徑
160 Å
工作pH值範圍
1-8
分離技術
reversed phase
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相關產品
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门