产品名称
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel hardware (column)
品質等級
agency
suitable for USP L1
描述
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
產品線
BIOshell
特點
endcapped: no
分析物化學類別
peptides
製造商/商標名
BIOshell
包裝
1 ea of
標籤範圍
4.0% carbon loading
參數
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
表面積
60 m2/g
表面覆盖率
2.2 μmol/m2
基質
particle platform
superficially porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5.0 μm
孔徑
160 Å
工作pH值範圍
1-8
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
BIOshell 160Å Peptide C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of peptides as well as small proteins. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected C18 ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C). This greatly expands the application range for the separation of biomolecules.
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相關產品
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门