主要文件
58453
Supelco
带支架的流动相溶剂除泡装置
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
描述
universal design with bracket
一般說明
流动相中的气泡会降低泵的输出并引起单向阀故障。流动相除泡装置可以从泵入口管路中除去气泡。从储液瓶中流出来的流动相到达除泡装置时,夹带的气泡上浮到除泡装置,气泡从除泡装置的容器中置换出等体积的液体流入泵内。必要时打开盖子,重新注满容器,通过壳体可以观察到气液界面。与 Waters 和其他常用 HPLC 仪的泵前所使用内径为 1.5mm 和 3.00mm 的 PTFE 管均可兼容。KEL-F、PTFE 和 316 不锈钢结构。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)