主要文件
58348C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
SUPELCOSIL LC-18-DB HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
SUPELCOSIL
特點
endcapped
製造商/商標名
SUPELCOSIL
包裝
1 ea of
標籤範圍
11.0% Carbon loading
參數
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4 mm
表面積
170 m2/g
表面覆盖率
surface coverage 3.1 μmol/m2
基質
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
120 Å
工作pH值
2-7.5
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SUPELCOSIL LC- DB 类的键合相针对碱性化合物进行了特殊的去活化处理。与其它 A 型硅胶反相色谱柱相比,分析有机碱时该色谱柱保留时间更短、峰形更好和柱效更高。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)