Merck
57342-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
别名:
PDMS SPME Fiber Assembly
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
NACRES:
NB.21
product name
SPME 纤维组件聚二甲基硅氧烷 (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with manual holder, needle size 23 ga
材料
fused silica fiber
plain red hub
品質等級
針尺寸
23 ga
包裝
pkg of 3 ×  ea
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
纖維長度
1 cm
基質活性組
PDMS coating
應用
food and beverages
相容性
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是绿色环保的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
應用
挥发性物质
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)