Merck
57325-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 100 μm (PDMS), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
别名:
固相微萃取萃取头组合套件 4,自动
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115724
NACRES:
NB.21
产品名称
SPME 纤维分类套件 4, for use with autosampler, size 24 ga
材料
assorted colors hub
fused silica fiber
尺寸
24 ga
描述
SPME Assortment Kit 4
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
長度
1 cm
基質活性組
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
應用
food and beverages
相容性
for analyte group flavors and odors
for use with autosampler
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是绿色环保的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
應用
用于风味剂和气味化合物
成分
套件 4 — 用于风味剂和气味物质 — 包含以下各一种:
  • 100μm 聚二甲基硅氧烷涂层
  • 65μm 聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯涂层
  • 75μm Carboxen/聚二甲基硅氧烷涂层
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
相关内容
固相微萃取(SPME)是一种无溶剂样品制备技术,利用涂层纤维头从样品中提取目标分析物,以便进行后续GC或HPLC分析。
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.