产品名称
固相微萃取萃取头组合套件 2, for use with manual holder, needle size 24 ga
材料
assorted colors hub
fused silica fiber
品質等級
針尺寸
24 ga
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
纖維長度
1 cm
基質活性組
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
應用
food and beverages
相容性
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with manual holder
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
套件 2 — 用于水中的挥发性或极性有机物 — 包含以下各一种
- 75μm Carboxen/聚二甲基硅氧烷涂层
- 65μm 聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯涂层
- 85μm 聚丙烯酸酯涂层
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是绿色环保的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
應用
用于水中的挥发性或极性有机物
其他客户在看
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)