材料
polypropylene tube
品質等級
agency
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
產品線
Supelclean™
成份
bed wt., 250 mg
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
900 m2/g
容積
6 mL
基質
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
基質活性組
polystyrene-divinylbenzene phase
直徑
80-160 μm
孔徑
20-300 Å
應用
PFAS testing
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
助留机理:反相或吸附
样品基质相容性:含水溶液
- 粒度:80-160μm;球形;孔尺寸:110-175Å;表面积:900m2/g
- 高度交联的、中性的、特别净化处理的苯乙烯-二乙烯苯聚合树脂,用于在反相条件下保留具有一些亲水性官能团的疏水性化合物
- 对极端 pH 条件的耐受性极好
- 典型的应用包括含水样品基质中的芳族和酚类化合物分析
- 用于含水样品中的重点污染物酚类
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
实验方案
Separation of 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2-Bromophenol; Phenol; 4-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2-Chlorophenol
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持