主要文件
57133
Supelco
Supelclean LC-Si 固相萃取管
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
材料
PE frit
polypropylene hardware
品質等級
產品線
Supelclean
成份
bed wt., 5 g
包裝
pk of 20
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容積
20 mL
基質
silica gel base material (irregularly shaped)
基質活性組
silica bonding
粒徑
45 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)