Merck
57100-U
Supelco
Visidry 干燥装置
for use with Visiprep 12-port model
别名:
SPE真空歧管干燥组件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.21
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法律遵循
suitable for FDA C-010.02
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
應用
PFAS testing
food and beverages
相容性
for use with Visiprep 12-port model
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Visidry 干燥装置可与我们的 Visiprep 真空固相萃取装置配套使用(产品目录号57100-U 也适合我们简易型真空固相萃取装置。该 Visidry 装置可在数分钟内完成安装,一次可干燥 12 或最多 24 只固相萃取管,而且可使用任何惰性气源。它也可用于蒸发和浓缩回收的样品。到各端口的气流可独立调节。
注:Visidry 干燥装置不能用于干燥 12mL、20mL 或 60mL 的固相萃取柱。
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)