材料
polypropylene tube
品質等級
成份
bed wt., 2 g
包裝
pk of 30
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
6 mL
基質
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
基質活性組
Alumina phase
粒徑
60-325 mesh
應用
food and beverages
分離技術
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC