product name
Supel™ QuE, PSA/C18 (EN) Cleanup Tube, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
agency
suitable for BS EN 15662:2008
品質等級
成份
Discovery® C18, 25 mg
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean™ PSA, 25 mg
包裝
pack of 100
技術
QuEChERS: suitable
離心管體積
2 mL
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
分散SPE法,通常也是指"QuEChERS” 方法(快速,简便,便宜,有效,耐用和安全),是一种现代样本准备技术,正在越来越多地被用在食品和农业产品多残基杀虫剂分析领域。
使用QuEChERS方法,食品/农产品样本首先在水溶性溶剂(比如乙腈),在高盐(比如氯化钠和硫酸镁)和或者缓冲试剂(比如柠檬酸盐)存在下,进行提取。高盐能够引起液相分离,而缓冲试剂能够稳定酸碱不稳定杀虫剂。 在摇晃和离心之后,有机相部分就进一步用SPE清洁。 和传统的SPE管方法不同,在分散SPE中,清洁需要混合大量的SPE(比如Supelclean PSA, ENVI-Carb, 和或者Discovery DSC-18)和提取物。 在样本清洁后,混合物经过离心,得到的上清可以直接分析,或者在分析前需要很少的处理。
Supelco有一系列的管和离心管,含有预置量的盐和SPE吸附剂,能够支持现今最常用的方法。
使用QuEChERS方法,食品/农产品样本首先在水溶性溶剂(比如乙腈),在高盐(比如氯化钠和硫酸镁)和或者缓冲试剂(比如柠檬酸盐)存在下,进行提取。高盐能够引起液相分离,而缓冲试剂能够稳定酸碱不稳定杀虫剂。 在摇晃和离心之后,有机相部分就进一步用SPE清洁。 和传统的SPE管方法不同,在分散SPE中,清洁需要混合大量的SPE(比如Supelclean PSA, ENVI-Carb, 和或者Discovery DSC-18)和提取物。 在样本清洁后,混合物经过离心,得到的上清可以直接分析,或者在分析前需要很少的处理。
Supelco有一系列的管和离心管,含有预置量的盐和SPE吸附剂,能够支持现今最常用的方法。
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel