主要文件
55049
RheBuild® 套件
for use with 7725/7725i/7726
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
相容性
for use with 7725/7725i/7726
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该套件包含了维修 Rheodyne 进样器所需的所有工具和部件。包含了最可能被损坏、磨损或丢失的部件。前置进样器套件包括:转子密封件,定子表面组件,隔离密封件,针头导向器,针口清洗器,2 只六角扳手,使用说明书和一部迷你手册。根据阀门的型号,部件可能有差别。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.