主要文件
54479
Rheodyne® 大孔切换阀 (#7000L)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
材料
stainless steel valve
特點
manual
number of ports 6
positions 2
製造商/商標名
Rheodyne 7000L
參數
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
接頭
10-32 Rheodyne thread
一般說明
The 2-position 7000L Stream Switching Valve has a flow passage of 1 mm (0.040″).
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)