产品名称
Ascentis® Express ES-Cyano, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L10
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
≤80 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 3 mm
表面積
135 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
cyano phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
90 Å pore size
pH值範圍
1-8(lit.)
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
相關產品
防護柱套
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
商品
Ascentis® Express ES-Cyano HPLC column is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on 90 Å Fused-Core® particles.
Ascentis® Express ES-Cyano HPLC column is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on 90 Å Fused-Core® particles.