主要文件
51337-U
Supelco
PEEKsil 管路
red, pkg of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
包裝
pkg of 2 ea
pkg of
顏色
red
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
PEEKsil 管是部分被 PEEK 聚合物包覆的熔融石英管。PEEK 外层的机械强度很高,与金属或聚合物接头密封时具有理想的效果。熔融石英芯具有非常紧密的容限和行业认可的化学性质,能提供稳定而精确的流体通路。和传统熔融石英管一样,PEEKsil 具有出色的化学兼容性和极低的吸收特性,尤其是对比不锈钢而言。
请注意:不要切割该管。因常规刀具会对管道造成永久性损坏,故请按照已切割好的长度使用。
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律資訊
PEEKSil is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)