主要文件
513010
带表计的微型调节器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
一般說明
将压力可靠调节至 1psig (0.07kg/cm2),在 0-60psig (4.2kg/cm2) 压力表上显示。用附带的 1/8 英寸 NPT 接头轻松连接到 SCOTTY 14 气瓶上。也可将注射器转接头(产品目录号609010)连接到调节器上,进行低压样品吹除。带乙酰树脂顶盖的铝质主体。最大入口压力:400psi (28.1kg/cm2)。
注意
Cannot be used with Oxygen
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)