Merck
503266
Aalborg 质量流量计电池套件
AC/DC input 110 V AC (AC)
别名:
带充电器的 110V 质量流量计电池套件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
5032664061833660966