主要文件
501778
Supelco
C1-C6 正链烷烃
15 ppm each component in nitrogen, aerosol can of 4 L, analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
analytical standard
形狀
gas
包裝
aerosol can of 4 L
製造商/商標名
Scott Gas T1-4
濃度
15 ppm each component in nitrogen
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
petroleum
形式
multi-component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
规格:
容量
:4 升
压力:120psig
出口紧固件:Aerosol 型按钮
重量:~100g
尺寸:2.5×8 英寸
D.O.T. 规格:2Q
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
其他說明
Recommended for qualitative analysis.
分析物
说明
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Compr. Gas
儲存類別代碼
2B - Aerosol cans and lighters
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)