主要文件
48391
Supelco
有机磷农药混标 A
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: acetone (9:1)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in hexane: acetone (9:1)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
一般說明
有机磷农药是农业上常用的一类重要农药,可导致乙酰胆碱酯酶的抑制,引起中毒。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
其他說明
本有证标准物质 (CRM) 按照 ISO 1703 4 和 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
分析物
说明
    Azinphos-methyl
    Chlorpyrifos
    Dichlorvos
    Disulfoton
    Ethoprophos
    Fenchlorphos
    Parathion-methyl
    Prothiofos
    查看所有结果 (8)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-14.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-26.0 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Molecularly imprinted polymers for the determination of organophosphorus pesticides in complex samples
Boulanouar.S, et al.
Talanta, 176, 465-478 (2018)