Merck
48192
Supelco
α-氯丹 溶液
certified reference material, 100 μg/mL in hexane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6Cl8
CAS号:
分子量:
409.78
Beilstein:
7079209
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
agency
EPA 505,508
產品線
TraceCERT®
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL in hexane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[C@H]1C[C@H]2[C@@H]([C@H]1Cl)[C@@]3(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]2(Cl)C3(Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3-,4-,5-,8-,9+/m0/s1
InChI 密鑰
BIWJNBZANLAXMG-KMMBHOGFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-14.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-26 °C - closed cup