主要文件
47300-U
Supelco
GC 非极性柱测试混标
certified reference material, 500 μg/mL in dichloromethane
别名:
GC Nonpolar Column Performance Test Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 2 mL
濃度
500 μg/mL in dichloromethane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-8°C
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
该认证参考物质 (CRM) 根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于此 CRM 的信息均记录在分析证书上。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
分析物
说明
    Decane
    2,6-Dimethylaniline
    2,6-Dimethylphenol
    Dodecane
    1-Octanol
    2-Octanone
    Tridecane
    Undecane
    查看所有结果 (8)
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)