產品線
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 50 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@](C[C@@H](Cl)[C@@H]3Cl)([H])[C@]3([H])[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2/t2-,3+,4-,5-,8-,9+/m0/s1
InChI 密鑰
BIWJNBZANLAXMG-MPPHZFHBSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
实验方案
, analytical standard; Endosulfan sulfate; Endrin aldehyde; Endrin ketone; Heptachlor; γ-BHC, certified reference material, 1000 μg/mL in methanol; Decachlorobiphenyl; Methoxychlor
Chromatograms
suitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门