Merck
43067
Supelco
cis,cis-9,12-Hexadecadienoic acid
analytical standard
别名:
Palmitolinoleic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H28O2
CAS号:
分子量:
252.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCC)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h4-5,7-8H,2-3,6,9-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
RVEKLXYYCHAMDF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)