化驗
≥95.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -38.0 to -32.0°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤10% water (calculated from elemental analysis)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[N+](C[C@H](OC(C(C)(C)C)=O)CC([O-])=O)(C)C
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3