Merck
42154
Supelco
Dodecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
别名:
Lauric acid-1,2,3,4-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4C8H24O2
分子量:
204.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.13
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChI 密鑰
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)