certified reference material
TraceCERT®
品質等級
agency
EPA 506
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in isooctane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
一般說明
EPA 506邻苯二甲酸酯Mix(7组分)是一种多组分溶液,包含邻苯二甲酸苄丁酯、二(2-乙基己基)己二酸酯、二(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二甲酯和邻苯二甲酸二正辛酯作为认证标准物质(CRM)。用于制备EPA 506邻苯二甲酸酯混合物(7组分)的原料和溶剂已经过身份和纯度筛选。混合物的重量制备和气相色谱(GC)定量分析。
US EPA 500系列方法是对原水、成品饮用水和所有处理阶段的饮用水中的挥发性有机化合物(VOC)、农药、合成有机化合物(SOC)和三卤甲烷消毒副产物(THM)等有机污染物进行识别和定量的分析方法。
US EPA 500系列方法是对原水、成品饮用水和所有处理阶段的饮用水中的挥发性有机化合物(VOC)、农药、合成有机化合物(SOC)和三卤甲烷消毒副产物(THM)等有机污染物进行识别和定量的分析方法。
應用
EPA 506邻苯二甲酸酯混合物(7种组分)可作为一种CRM,通过气相色谱-质谱分析法(GC-MS)来量化环境和大气空气中的邻苯二甲酸酯分析物以及聚氯乙烯消费品的排放。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
Benzyl butyl phthalate
Bis(2-ethylhexyl) adipate
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
Dibutyl phthalate
Diethyl phthalate
Dimethyl phthalate
Di-n-octyl phthalate
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
10.4 °F
閃點(°C)
-12 °C
The characteristics of atmospheric phthalates in Shanghai: a haze case study and human exposure assessment
Li Y, et al.
Atmospheric Environment, 178, 80-86 (2018)