主要文件
29432-U
Supelco
经过认证的螺纹口样品瓶,10-425 螺纹,12×32mm
volume 2 mL, clear glass vial, PTFE/silicone septum, (convenience kit), pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone septum
clear glass vial
polypropylene cap
特點
closure type screw top vial
kit with vial, cap, and septa
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 10-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
样品瓶内径因制造商而不同。下列货号的内衬管与此类广口样品瓶兼容。
  • 29435-U,一包 100 支,经过认证的 200μL 玻璃内衬管,心轴精度点,6×29mm,带底部支脚
  • 29436-U,一包 100 支,经过认证的 250μL 玻璃内衬管,锥形底部,6×31mm
  • 29437-U,一包 100 支,经过认证的 300μL 玻璃内衬管,锥形底部,6×30mm
  • 29441-U,一包 100 支,经过认证的 350μL 玻璃内衬管,平底,6×31mm
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)