包裝
pkg of 25 ea
長度 × 外徑 × 內徑
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
法律資訊
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
2879825-U | 4061835520961 |