主要文件
28714-U
Supelco
用于热解吸的空管
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., non-fritted, pkg of 10 tubes
别名:
热解吸用空玻璃管(unfritted)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
产品名称
用于热解吸的空管, glass TD tube (non-fritted), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., with (Tension Springs (qty 10)), pkg of 10 tubes
材料
glass TD tube (non-fritted)
包裝
pkg of 10 tubes
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
active air sampling: suitable
外徑 × 長度
1/4 in. × 3 1/2 in.
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们竭诚为您提供绿色替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。热脱附管可重复使用至少50-100次,减少转移瓶、盖子和吸头等配件消耗,符合“废物预防”原则。热脱附管还能避免使用CS2等有毒溶剂来提取目标VOC,因此符合“安全的溶剂和助剂”原则。点击此处以获取更多信息。
用于热脱附的空管是一种玻璃热脱附管,可用于填充吸附剂或样品制备应用。
相關產品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)