Merck
28378-U
Supelco
Equity -1701 毛细管 GC 色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
材料
fused silica
agency
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
參數
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
63
df
1.00 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
應用
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
柱類型
capillary intermediate polar
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
应用 :与其他相相比,由于氰丙基苯基官能团的取代,增加的相极性提供了独特的选择性。该色谱柱适用于采用 ECD、NPD 和 MSD 检测器的系统,通常用于醇类、含氧化合物、药物、农药和 PCB 应用。
USP 代码 :本色谱柱符合 G46 要求
  • 键合的
  • 聚(14% 氰基丙基苯基/86% 二甲基硅氧烷)
温度限制
  • ≤ 0.32 mm I.D.:低温至 280°C(等温或程控)
  • ≥0.53 mm I.D.:低温至 260°C(等温或程控)
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)