Merck
28364-U
Supelco
domnick hunter® 空气/氮气发生器
Model 3001, 230 volts, output flow, 0 ‑ 3000 cc/min
别名:
NITROX 3001 型氮气/空气发生器,带压缩机,220V
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41112500
NACRES:
SB.54
特點
output flow 0 ‑ 3000 cc/min
製造商/商標名
Domnick Hunter G7-010E
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Nitrox 空气/氮气发生器非常适合拥挤的实验室!它们持续供给洁净干燥的高纯氮气和空气。
这些发生器使用变压吸附技术,持续产生高纯气源。无油空气压缩机向碳分子筛层提供过滤的压缩空气(7 巴/1015 psig),该碳分子筛层选择性地去除氧气、水蒸汽和其他污染物。吸附剂层交替进行纯化和再生,确保氮气产物符合规定的纯度等级。储气罐确保连续的氮气供应。此外,压缩空气被输送到活性氧化铝层,以去除水蒸汽和其他污染物。吸附剂层可在纯化和再生模式之间交替,而储气罐确保了连续的纯气体供应。
带有集成的无油空气压缩机
经过 CE 认证
可应客户要求提供维护过滤器套件和质保信息。请通过 techservice@sial.com 或致电 800-359-3041 与 Supelco 技术服务部联系。
法律資訊
NITROX is a trademark of domnick hunter group PLC
domnick hunter is a registered trademark of Parker Hannifin
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)