Merck
28271-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
stainless steel, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
别名:
Tenax Ta热解析管(不锈钢)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
产品名称
Tenax® TA, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., stainless steel TD tube, preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 1 ea
材料
stainless steel TD tube
品質等級
agency
EPA TO-1,IP-1B
描述
Sealed with TDS³ Storage Container
特點
preconditioned
包裝
pkg of 1 ea
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
active air sampling: suitable
外徑 × 內徑 × 長度
6 mm × 4 mm × 7 in.
基質
Tenax TA porous polymer
粒徑
60-80 mesh
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tenax® TA是一种预包装的不锈钢样品管,可完全兼容GERSTEL仪器。它在进口和出口都采用了不锈钢滤网,以确保吸附床在使用过程中的安全性。
我们竭诚为您提供绿色替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。热脱附管可重复使用至少50-100次,减少转移瓶、盖子和吸头等配件消耗,符合“废物预防”原则。热脱附管还能避免使用CS2等有毒溶剂来提取目标VOC,因此符合“安全的溶剂和助剂”原则。点击此处以获取更多信息。
應用
  • 内莫拉尔苏格兰松林和中高山区山毛榉林大气空气的化学成分:引入森林疗法的潜在区域。:研究分析了森林地区的空气质量,潜在地突出了Tenax® TA在森林疗法研究的环境监测中的应用(Dudek et al., 2022 doi:10.3390/ijerph192315838)。
  • 葡萄酒分析中挥发物双吸附剂动态顶空萃取的多元优化。:重点介绍了葡萄酒挥发物分析中顶空萃取技术的优化,阐述了Tenax® TA在食品化学和分析方法中的实际应用(Vyviurska et al., 2021 doi:10.1016/j.foodchem.2021.130449)。
  • 吸附剂材料对体内外生物采样过程中挥发性代谢物的影响。:研究Tenax® TA等吸附剂材料对挥发性有机化合物的收集和分析的影响,这对代谢分析的准确性至关重要 (Franchina et al., 2021 doi:10.1016/j.talanta.2020.121569)。
  • 挥发物快速采样进行热解吸气相色谱-质谱分析面临的挑战。:讨论了挥发物快速采样面临的挑战和技术考虑,这与化学家在高通量分析环境中使用Tenax® TA密切相关(Marcillo et al., 2020 doi:10.1016/j.chroma.2019.460822)。
  • 从石油烃源岩中提取类金刚石的绿色方法。:描述了使用Tenax® TA提取复杂烃类的环保方法,可用于学术研究和工业应用(Akinlua et al., 2019 doi:10.1016/j.aca.2019.08.071)。
法律資訊
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
28271-U4061826235751