Key Documents
28159-U
Supelco
Omega 电池充电器
AC/DC input 120 V / 240 V AC, units charged: 5
别名:
用于 Q-MAX 空气采样泵的五件式 Omega 充电器/适配器,110/220VAC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
技術
active air sampling: suitable
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)