Key Documents
27411
Supelco
螺纹口聚丙烯样品瓶
volume 0.75 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 10-425, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
polypropylene vial
描述
conical bottom, large opening
特點
closure type screw top vial
vial type screw thread (conical bottom)
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
0.75 mL
接頭
thread for 10-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)