主要文件
27317
Supelco
螺纹口透明玻璃样品瓶
volume 1.1 mL, vial O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of × 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
clear glass vial
描述
cap not included
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of × 100 ea
小玻璃瓶外徑 × 高度
12 mm × 32 mm
容積
1.1 mL
接頭
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)