主要文件
27030
Supelco
经硅烷化处理螺纹口样品瓶
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
clear glass vial
描述
silanized
特點
closure type screw top vial
deactivation Silanized
包裝
pkg of 1000 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容積
2 mL
接頭
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
不包括瓶盖。
特點和優勢
  • 特有的硅烷化处理可以保护未处理玻璃表面上的活性硅醇基。
  • 提高超微量极性化合物的回收率。
  • 节省时间和成本。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)